Fortfahren mit
237647
L−(+)-α-Phenylglycin
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Phenylglycin, S-(+)-α-Aminophenylessigsäure, L-2-Phenylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-909-8
Beilstein/REAXYS Number:
2208675
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +155°, c = 1 in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Application
Chiral starting material.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)