Merck
561290
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-197 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2cc3ccc(OC)cc3s2
InChI
1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
InChIKey
HRWAGCVMOGWQJF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)