Merck
560480
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-benzylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6020 (lit.)
Dichte
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)