Merck
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorbenzylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gaseous chlorine reacts with 2,6-difluorotoluene to yield 2,6-difluorobenzyl chloride.[1]
Anwendung
2,6-Difluorobenzyl chloride may be used to synthesize 2,6-difluorobenzaldehyde[1] and enantiopure methiozolins.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)