Merck
559687
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-fluor-benzolsulfonamid
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChIKey
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)