Merck
559512
Sigma-Aldrich
2′-Chlor-5′-(trifluormethyl)acetophenon
97%
Synonym(e):
2-Chlor-5-(trifluormethyl)-acetophenon
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CF3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4810 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChIKey
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
196.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)