Wichtige Dokumente
558427
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
Dichte
1.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)15(9,13)14/h1-3H
InChIKey
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)