Wichtige Dokumente
555886
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4350 (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
InChIKey
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?