Wichtige Dokumente
555649
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
InChIKey
WHJAQKAAIOHCGN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)