Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,20 € 38,40 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.51
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 38,40
Listenpreis€ 51,20Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
55-58 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, also known as 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, is an aryl sulfonyl chloride derivative. It participates in the synthesis of hexahydropyrazino[1,2-a]pyrimidine derivatives.
Application
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 2,4-dichlorothiophenol.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 96% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 55-58 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) | mp 30-33 °C | mp 96-98 °C (dec.) (lit.) |
| functional group chloro | functional group chloro | functional group bromo | functional group acyl chloride |
2,4-dichlorobenzenesulfonyl chloride application in pharmaceuticals | - | - | - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?