Merck
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
139-144 °C (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
InChIKey
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable