Merck
554006
Sigma-Aldrich
Tris(-cyclopentadienyl)-terbium
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
TbCp3
About This Item
Lineare Formel:
(C5H5)3Tb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: terbium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Tb].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tb/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChIKey
FMNCAPFXHVPBJH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 65 Terbium
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)