Merck
553972
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamid)antimon(III)
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tris-(dimethylamino)-antimon(III)
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]3Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
32-34 °C/0.45 mmHg
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
InChIKey
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ordnungszahl des Basismaterials: 51 Antimon
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter