Merck
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C2N2OC6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-171 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)