Merck
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylen-1-phenylindolin
Synonym(e):
Phenyl Fischer Base
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6100 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
InChIKey
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wird für die Herstellung von photochromen Spiropyranen durch eine Reaktion mit substituierten Salicylaldehyden verwendet.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)