Merck
550450
Sigma-Aldrich
4-Brom-4′-fluorbiphenyl
97%
Größe auswählen
500 MG
€ 36,70
€ 36,70
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 36,70
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4C6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 36,70
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
92.5-97.5 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8BrF/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChIKey
XFGPSHWWPIFPNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl is a 4,4′-disubstituted biphenyl derivative that can be prepared by reacting 4-fluorobenzeneboronic acid with 4-bromo-iodobenzene.[1] Its crystals belong to the monoclinic crystal system and P21/c space group.[2]
Anwendung
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl may be used in the preparation of 5,5′-bis(4′-fluoro-biphenyl-4-yl)-2,2′:5′,2′-terthiophene (p-F2BP3T), a fluorinated inducing layer for weak epitaxy growth (WEG).[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure of 4-bromo-4'-fluorobiphenyl.
Gleason WB, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 47(7), 1473-1476 (1991)
Weak epitaxy growth of phthalocyanine on inducing layers of fluorinated 5,5?-Bis(biphenyl-4-yl)-2,2':5',2?-terthiophene.
Qiao X, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(6), 1812-1818 (2012)