Merck
548227
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-cyanopyridin
97%
Synonym(e):
2-Chlor-4-pyridincarbonitril
Größe auswählen
25 G
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 120,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChIKey
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)