Merck
546739
Sigma-Aldrich
Zinkbromid Dihydrat
99%
Synonym(e):
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
Größe auswählen
100 G
€ 58,30
500 G
€ 189,00
€ 58,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 58,30
500 G
€ 189,00
About This Item
Lineare Formel:
ZnBr2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 58,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder or solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1