Fortfahren mit
533653
5-Methylhydantoin
97%
Synonym(e):
5-Methyl-2,4-imidazolidinedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
€ 42,82
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 42,82
Listenpreis€ 57,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES string
CC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)
InChI key
VMAQYKGITHDWKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Preparation of N-chlorohydantoins
The Mitsunobu reaction
Pseudomonas putida strain allowing conversion into L-amino acids
D-hydantoinase from Agrobacteria tumefaceins
Eznymatic racemization
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
454273156361D4007
description
97%
description
97%
description
98%
description
≥98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
148-152 °C (lit.)
mp
144-150 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)