Fortfahren mit
545236
Di-tert-butylsilan
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2SiH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
[H][Si]([H])(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3
InChI key
ZLKSBZCITVUTSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Di-tert-butylsilane can be used as a reagent to synthesize:
  • 1,1-di-tert-butyl-N-phenylsilanamine by dehydrogenative coupling with aniline in the presence of supported gold catalyst.
  • Benzyloxy di-tert-butylsilane by dehydrocoupling of benzyl alcohol using NaOH as a catalyst.
  • Di-tert-butyl(3-cyclohexylprop-1-yn-1-yl)silane by silylation reaction with 2-propyn-1-ylcyclohexane using alkali metal hydroxide as a catalyst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27613881101633941
description
97%
description
97%
description
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
description
90 atom % D
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.5% (GC)
assay
97% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
density
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
mp
-
mp
−115 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
-
bp
129-130 °C (lit.)
bp
-
bp
88.8 °C (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
28.0 °F - closed cup
flash_point_c
-2.22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)