Wichtige Dokumente
544272
5-Chlorthiophen-2-sulfonylchlorid
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
112-117 °C (lit.)
Dichte
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChIKey
SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (S)-N-(5-chlorothiophene-2-sulfonyl)-β,β-diethylalaninol
- N-(3-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl)-5-chlorothiophene-2-sulfonamide
- 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?