Merck
542911
Sigma-Aldrich
Ethyl-(R)-(+)-4-brom-3-hydroxybutyrat
technical grade
Größe auswählen
1 G
€ 150,00
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 150,00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
hydroxyl
SMILES String
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChIKey
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)