Wichtige Dokumente
541826
Bis-(3,5-dichlorphenyl)-disulfid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)cc(SSc2cc(Cl)cc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C12H6Cl4S2/c13-7-1-8(14)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15)2-10(16)6-12/h1-6H
InChIKey
JMQANWHMOHXBEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)