Wichtige Dokumente
806781
TPBi
Synonym(e):
2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
272-277 °C
Energie der Orbitale
HOMO 6.2 eV
LUMO 2.7 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/MoO3/NPB/Cz-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
ITO/MoO3/NPB/Ph-BTPE/TPBi/LiF/Al
ITO/MoO3/NPB/isopro-BTPE/TPBi/LiF/Al(ref 2)
ITO/MoO3/NPB/methyl-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
SMILES String
C1(C2=NC(C=CC=C3)=C3N2C4=CC=CC=C4)=CC(C5=NC(C=CC=C6)=C6N5C7=CC=CC=C7)=CC(C8=NC(C=CC=C9)=C9N8C%10=CC=CC=C%10)=C1
InChI
1S/C45H30N6/c1-4-16-34(17-5-1)49-40-25-13-10-22-37(40)46-43(49)31-28-32(44-47-38-23-11-14-26-41(38)50(44)35-18-6-2-7-19-35)30-33(29-31)45-48-39-24-12-15-27-42(39)51(45)36-20-8-3-9-21-36/h1-30H
InChIKey
GEQBRULPNIVQPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The increase in power conversion efficiency of the device on the addition of TBPi is attributed to the following reasons:
- Preventing exciton from quenching at the acceptor/cathode interface.
- Acting as an optical spacer.
- Forming a passivating layer.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
Verwandter Inhalt
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.