Merck
540471
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluorethylperfluorbutylsulfonat
95%
Größe auswählen
25 G
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 237,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)3SO3CH2CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.326 (lit.)
Dichte
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfonic acid
SMILES String
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2
InChIKey
KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate may be used in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-6,7-bis(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-naphthalene (TTBN).[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Redox Shuttles with Axisymmetric Scaffold for Overcharge Protection of Lithium-Ion Batteries.
Weng W, et al.
Advanced Energy Materials (2016)