Merck
473839
Sigma-Aldrich
Tetrafluor-2-(tetrafluor-2-iodethoxy)ethansulfonylfluorid
97%
Größe auswählen
5 G
€ 177,00
€ 177,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 177,00
About This Item
Lineare Formel:
ICF2CF2OCF2CF2SO2F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 177,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.35 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
Dichte
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
fluoro
iodo
SMILES String
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
InChIKey
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) is a monofunctionalized sulfonyl fluoride derivative. Its density at 25°C is 2.174g/cm3.[1]
Anwendung
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) may be used in the synthesis of perfluorinated sulfonic acid silane (PSTE).[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Perfluorinated alkylsulfonic acid functionalized periodic mesostructured organosilica: A new acidic catalyst.
Dube D, et al.
Applied Catalysis A: General, 358(2), 232-239 (2009)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 768-768 (2015)