Wichtige Dokumente
540277
2,5-Dibrombenzotrifluorid
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?