Wichtige Dokumente
539384
4-N-Propylbenzolsulfonylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
275-276 °C (lit.)
Dichte
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)13(10,11)12/h4-7H,2-3H2,1H3
InChIKey
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?