Wichtige Dokumente
539341
2,3-Dichlorbenzylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChIKey
JHBVZGONNIVXFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?