Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-035-1
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI key
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form crystals |
| density 1.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.308 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.173 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.578 (lit.) | refractive index n20/D 1.578 (lit.) | refractive index n20/D 1.562 (lit.) | refractive index - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group aldehyde |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?