Merck
538183
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methyl-1-pentanol
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H27NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.543
SMILES String
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
InChIKey
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)