Wichtige Dokumente
537640
Diethylenglycolbutylether
≥99.2%
Synonym(e):
DB Lösungsmittel, 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol, BDG, Butyldiglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.6 (vs air)
Dampfdruck
30 mmHg ( 130 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.2%
Selbstzündungstemp.
400 °F
Expl.-Gr.
6.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−68 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?