Wichtige Dokumente
536490
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorin, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
BEMP auf Polystyrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
2.0-2.5 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)P3(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN3Cc4ccccc4
InChIKey
ACRRVYBBQUZACX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?