Merck
536024
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-fluoranilin
97%
Synonym(e):
5-Chlor-2-fluorphenylamin
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
102-105 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChIKey
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)