Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,10 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
bp
57 °C/22 mmHg (lit.)
mp
33-37 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥97% | description 97% | description 97% |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form solid | form - |
| mp 33-37 °C (lit.) | mp - | mp 74-78 °C (lit.) | mp 23-25 °C (lit.) |
| bp 57 °C/22 mmHg (lit.) | bp 51-52 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp 210-215 °C (lit.) |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group bromo, fluoro | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
363-81-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?