532185
4-Iodbenzyloxybenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChIKey
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable