Merck
529206
Sigma-Aldrich
3-Fluor-5-(trifluormethyl)-benzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3CC6H3(F)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
Dichte
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
Fc1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)