Produktname
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyd, 96%
InChI
1S/C10H13NO2/c1-11(6-7-12)10-4-2-9(8-13)3-5-10/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3
SMILES string
CN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI key
JOCUIVLSLBBESN-UHFFFAOYSA-N
assay
96%
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
aldehyde
amine
hydroxyl
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 461490 | 535745 | 682322 |
|---|---|---|---|
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay ≥96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 66-70 °C (lit.) | mp - | mp 98-101 °C (lit.) | mp 108.7-113.6 °C |
| functional group aldehyde | functional group amine | functional group amide | functional group amine, phosphine |
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Active Filters
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
![(R)-N-Methyl-N-diphenylphosphino-1-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin ≥96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/418/090/c80a189a-0e74-4983-bf17-13d1f9e5358b/640/c80a189a-0e74-4983-bf17-13d1f9e5358b.png)