Merck
527076
Sigma-Aldrich
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfoniumtriflat
Synonym(e):
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium-trifluormethansulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23F3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
λmax
238 nm
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23S.CHF3O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
RLAWXWSZTKMPQQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)