Merck
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodphenyl)diphenylsulfoniumtriflat
Synonym(e):
(4-Iodphenyl)-diphenylsulfonium-trifluormethansulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14F3IO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable