525154
Phthalsäure-bis-2-ethylhexylester
99%
Synonym(e):
DOP, Bis-(2-ethylhexyl)-phthalat, DEHP, Dioctylphthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>16 (vs air)
Dampfdruck
1.2 mmHg ( 93 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
734 °F
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChIKey
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
404.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
207 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?