Fortfahren mit
290602
Dipropylphthalat
98%
Synonym(e):
Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2CH2CH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-015-8
Beilstein/REAXYS Number:
2332522
MDL number:
Assay:
98%
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
General description
Degradation of dipropyl phthalate by lypolytic enzymes (fungal cutinase, yeast esterase) has been investigated.
Dipropyl phthalate, also known as Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate, is an organic compound often used as a solvent and plasticizers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM456243693349617
description
98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.486-1.489
bp
317.5 °C (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipropylphthalat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)