Merck
524727
Sigma-Aldrich
4-Biphenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Zn/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JCLWMQNHWLMWKC-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)