Merck
523739
Sigma-Aldrich
Phoxim Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 0.85 mmol/g Cl loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
O-Chlorformyl-4-nitrobenzophenonoxim polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Phoxime
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Kennzeichnungsgrad
0.85 mmol/g Cl loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
oxime
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)