Merck
522988
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalindisulfonsäure -Lösung
55 wt. % in isobutanol
Synonym(e):
DNNDSA
Größe auswählen
100 ML
€ 233,00
€ 233,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 233,00
About This Item
Lineare Formel:
(C9H19)2C10H4(SO3H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 233,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
55 wt. % in isobutanol
Brechungsindex
n20/D 1.476
bp
101 °C
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCc1ccc2c(c(CCCCCCCCC)ccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H44O6S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-19-21-26-25(27(23)35(29,30)31)22-20-24(28(26)36(32,33)34)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18H2,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
InChIKey
KVOYCYJHAKSFSR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution (DNNDSA) is an aromatic sulphonic acid, hydrophobic in nature.2
Anwendung
Dopant for conducting polymers hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Verpackung
Packaged in glass bottles
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
115.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in SDS micellar solutions
Kim B, et al.
Synt. Metals, 122(2), 297-304 (2001)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2