Merck
521612
Sigma-Aldrich
7-Chlor-4-hydroxychinolin-3-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cnc2cc(Cl)ccc2c1O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
SACLIBNEKWTDEG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
4, 7-Dichloroquinoline.
Price CC and Roberts RM.
Organic Syntheses, 38-38 (1955)