Fortfahren mit
D98203
N,N-Diethylmethylamin
97%
Synonym(e):
N-Methyldiethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-480-5
Beilstein/REAXYS Number:
1730930
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 42,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
63-65 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C)CC
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6(3)5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • N,N-Diethylmethylamine as lineshape standard for NMR above 130 K.: This study explores the use of N,N-Diethylmethylamine as a lineshape standard for nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy at temperatures above 130 K, providing insights into its applications in high-precision NMR analysis (Fritzsching et al., 2018).
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-11.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-24 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)