Wichtige Dokumente
521590
1-Chlor-5-iodpentan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
SMILES String
ClCCCCCI
InChI
1S/C5H10ClI/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChIKey
GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?