Merck
517909
Sigma-Aldrich
Luperox® A75, Benzoylperoxid
75%, remainder water
Synonym(e):
Dibenzoylperoxid
Größe auswählen
5 G
€ 39,50
100 G
€ 49,40
500 G
€ 186,00
€ 39,50
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 39,50
100 G
€ 49,40
500 G
€ 186,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CO)2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
Beilstein:
984320
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 39,50
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
75%
Selbstzündungstemp.
176 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
105 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzoylperoxid gehört zu einer Familie von Peroxiden. Es besteht aus zwei Benzoylgruppen, die durch eine Peroxidverbindung überbrückt sind. Benzoylperoxid hat eine geringe Löslichkeit in Wasser und Ethanol.[1]
Anwendung
Benzoylperoxid kann als Folgendes verwendet werden:
  • Oxidationsmittel bei der Synthese von leitendem Polypyrrol mittels invertierter Emulsionspolymerisation.
  • Als mildes Oxidationsmittel und Carboxylatquelle bei der Synthese von substituierten Imiden.
  • Als Radikalinitiator bei der Herstellung von PCL/CNF-MX (Poly(ε-caprolacton)/Cellulose-Nanofibrillen: Verträglichmacher)-Bio-Nanoverbundmaterialien.
Weit verbreiteter Initiator, Härter und Vernetzer in Polymerisationsprozessen.
Rechtliche Hinweise
Produkt von Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of a sensitive long path absorption photometer to quantify peroxides in aerosol particles (Peroxide-LOPAP)."
Mertes P, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 5(10), 2339-2348 (2012)
Tahani Kaldéus et al.
ACS nano, 13(6), 6409-6420 (2019-05-16)
A molecularly engineered water-borne reactive compatibilizer is designed for tuning of the interface in melt-processed thermoplastic poly(caprolactone) (PCL)-cellulose nanocomposites. The mechanical properties of the nanocomposites are studied by tensile testing and dynamic mechanical analysis. The reactive compatibilizer is a statistical
Effect of adapalene 0.1%/benzoyl peroxide 2.5% topical gel on quality of life and treatment adherence during long-term application in patients with predominantly moderate acne with or without concomitant medication-additional results from the non-interventional cohort study ELANG.
Gollnick HPM, et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 24(S4), 23-29 (2015)
Clindamycin phosphate 1? 2%-benzoyl peroxide 3? 0% fixed-dose combination gel has an effective and acceptable safety and tolerability profile for the treatment of acne vulgaris in Japanese patients: a phase III, multicentre, randomised, single-blinded, active-controlled, parallel-group study."
Kawashima M, et al.
British Journal of Dermatology, 172(2), 494-503 (2015)
Tobias Brandhofer et al.
The Journal of organic chemistry, 84(20), 12992-13002 (2019-08-29)
A simple and mild Cu-catalyzed oxidative three-component oxidative Ugi-type method for the synthesis of a variety of substituted imides has been developed. In this direct imidation approach, benzoyl peroxide serves as both the oxidant and the carboxylate source, allowing not
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf