516090
4′-Aminobenzanilid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(NC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-6-8-12(9-7-11)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChIKey
GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable